Läs mer
1-acetyl-1H-pyrazol-4-borsyra pinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11986221 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11986221 1 g 1g
11976221 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11986221 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 444440010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 1150561-76-4 | Molecular Formula: C11H17BN2O3 | Molecular Weight: 236.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1150561-76-4
Molekylformel C11H17BN2O3
Molekylvikt (g/mol) 236.08
MDL-nummer MFCD09027064
InChI-nyckel GAXOQGDPSCOOLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazol-1-yl-ethanone, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazol-1-yl ethanone, 1-acetylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazol-1-yl ethanone, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazol-1-yl ethanone, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazol-1-yl ethan-1-one, ethanone,1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazol-1-yl
PubChem CID 17750204
IUPAC-namn 1-[4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol-1-yl]etanon
LEDER CC(=O)N1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Acetyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Smältpunkt 47 °C till 49 °C
Färg Orange till Vit
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 236.08
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Acetyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.