Läs mer
1-Acetyl-1H-pyrazol-4-boronsyra Pinacolester, TRC
Produktkod. 30326045
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30326045 50 mg
1 options
Produktkod. 30326045 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA18820550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Acetyl-1H-pyrazole-4-boronic Acid Pinacol Ester
CAS 1150561-76-4
Molekylformel C11 H17 B N2 O3
Kvantitet 50 mg
Synonym 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanone
InChI formel InChI=1S/C11H17BN2O3/c1-8(15)14-7-9(6-13-14)12-16-10(2,3)11(4,5)17-12/h6-7H,1-5H3
LEDER CC(=O)n1cc(cn1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
IUPAC-namn 1-[4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol-1-yl]etanon
Molekylvikt (g/mol) 236.075
Formel vikt 236.133