missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Acetyl-2-[1-(2-naphthyl)ethyl]benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Acetyl-2-[1-(2-naphthyl)ethyl]benzene |
| CAS | 1246820-30-3 |
| Molekylformel | C20H18O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-[2-[1-(2-Naphthalenyl)ethyl]phenyl]ethanone, |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18O/c1-14(19-9-5-6-10-20(19)15(2)21)17-12-11-16-7-3-4-8-18(16)13-17/h3-14H,1-2H3 |
| LEDER | CC(C1=CC=C(C=CC=C2)C2=C1)C3=CC=CC=C3C(C)=O |
| IUPAC-namn | 1-[2-(1-naphthalen-2-ylethyl)phenyl]ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 274.36 |
| Formel vikt | 274.1358 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?