Läs mer
1-Acetyl-2,2,5,5-tetrametyl-3-pyrrolin-3-karboxamid, TRC
Produktkod. 30322277
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30322277 25 mg
1 options
Produktkod. 30322277 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA18852025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Add to basket
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Acetyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide
CAS 887352-22-9
Molekylformel C11 H18 N2 O2
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C11H18N2O2/c1-7(14)13-10(2,3)6-8(9(12)15)11(13,4)5/h6H,1-5H3,(H2,12,15)
LEDER CC(=O)N1C(C)(C)C=C(C(=O)N)C1(C)C
IUPAC-namn 1-acetyl-2,2,5,5-tetrametylpyrrol-3-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 210.27
Formel vikt 210.1368