Läs mer
1-Acetyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxylic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Acetyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxylic acid N-Hydroxysuccinimide ester |
| CAS | 1076198-74-7 |
| Molekylformel | C15 H20 N2 O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20N2O5/c1-9(18)17-14(2,3)8-10(15(17,4)5)13(21)22-16-11(19)6-7-12(16)20/h8H,6-7H2,1-5H3 |
| LEDER | CC(=O)N1C(C)(C)C=C(C(=O)ON2C(=O)CCC2=O)C1(C)C |
| IUPAC-namn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 1-acetyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrole-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 308.33 |
| Formel vikt | 308.1372 |