missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Acetyl-2,2,5,5-tetrametyl-3-pyrrolin-3-karboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Acetyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxylic Acid |
| CAS | 887352-25-2 |
| Molekylformel | C11 H17 N O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO3/c1-7(13)12-10(2,3)6-8(9(14)15)11(12,4)5/h6H,1-5H3,(H,14,15) |
| LEDER | CC(=O)N1C(C)(C)C=C(C(=O)O)C1(C)C |
| IUPAC-namn | 1-acetyl-2,2,5,5-tetrametylpyrrol-3-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.26 |
| Formel vikt | 211.1208 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?