Läs mer
1-Acetyl-2,2,5,5-tetrametyl-∆3-pyrrolin-3-metanetiosulfonat, TRC
Produktkod. 30133747
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133747 100 mg
30004064 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133747 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA188600100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 244641-23-4
Molekylformel C12 H21 N O3 S2
Molekylvikt (g/mol) 291.43
IUPAC-namn 1-[2,2,5,5-tetrametyl-3-(metylsulfonylsulfanylmetyl)pyrrol-1-yl]etanon
LEDER CC(=O)N1C(C)(C)C=C(CSS(=O)(=O)C)C1(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Acetyl-2,2,5,5-tetramethyl-delta-3-pyrroline-3-methyl Methanethiosulfonate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H21NO3S2/c1-9(14)13-11(2,3)7-10(12(13,4)5)8-17-18(6,15)16/h7H,8H2,1-6H3
Formel vikt 291.0963
Procent renhet >95%