missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Acetyl-2-deoxy-3,5-di-O-benzoylribofuranose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Acetyl-2-deoxy-3,5-Di-O-benzoylribofuranose |
| CAS | 51255-12-0 |
| Molekylformel | C21 H20 O7 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20O7/c1-14(22)26-19-12-17(28-21(24)16-10-6-3-7-11-16)18(27-19)13-25-20(23)15-8-4-2-5-9-15/h2-11,17-19H,12-13H2,1H3/t17-,18+,19?/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC1C[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H](COC(=O)c3ccccc3)O1 |
| IUPAC-namn | [(2R,3S)-5-acetyloxy-3-benzoyloxyoxolan-2-yl]methyl benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 384.38 |
| Formel vikt | 384.1209 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?