Läs mer
1-Acetyl-2-piperidineacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Acetyl-2-piperidineacetic Acid |
| CAS | 25393-20-8 |
| Molekylformel | C9H15NO3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO3/c1-7(11)10-5-3-2-4-8(10)6-9(12)13/h8H,2-6H2,1H3,(H,12,13) |
| LEDER | CC(=O)N1CCCCC1CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(1-acetylpiperidin-2-yl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.22 |
| Formel vikt | 185.1052 |