missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Acetyl-2-pyrrolidinecarboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Acetyl-2-pyrrolidinecarboxamide |
| CAS | 30130-35-9 |
| Molekylformel | C7H12N2O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12N2O2/c1-5(10)9-4-2-3-6(9)7(8)11/h6H,2-4H2,1H3,(H2,8,11) |
| LEDER | O=C(N)C1N(C(=O)C)CCC1 |
| IUPAC-namn | 1-acetylpyrrolidine-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.18 |
| Formel vikt | 156.0899 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?