Läs mer
1-Acetyl-4-(2',4'-difluorobenzoyl)piperidin, 96 %
Produktkod. 15438295
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15438295 250 mg 250mg
15435847 1 g 1g
15445847 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15438295 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33058.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 84162-82-3 | C14H15F2NO2 | 267,276 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84162-82-3
Molekylformel C14H15F2NO2
Molekylvikt (g/mol) 267.276
MDL-nummer MFCD00179440
InChI-nyckel UGPWQEIGJWVJDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2',4'-difluorobenzoyl-1-acetylpiperidine, 1-4-2,4-difluorobenzoyl piperidin-1-yl ethanone, 1-acetylpiperidin-4-yl 2,4-difluorophenyl methanone, 1-acetyl-4-2,4-difluorobenzoyl piperidine, 1-4-2,4-difluoro-benzoyl-piperidin-1-yl-ethanone, 1-acetyl-4-2',4'-difluorobenzoyl piperidine, 1-4-2,4-difluorobenzoyl-1-piperidinyl-1-ethanone, 1-4-2.4-difluoro-benzoyl-piperidin-1-yl-ethanone, maybridge3_006593
PubChem CID 2740707
IUPAC-namn 1-[4-(2,4-difluorbensoyl)piperidin-1-yl]etanon
LEDER CC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)C2=C(C=C(C=C2)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Acetyl-4-(2',4'-difluorobenzoyl)piperidine
Smältpunkt 97 °C till 98 °C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 267.28
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.