Läs mer
1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10675702 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
50 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
50g
Produktkod. 10675702
Brand: Thermo Scientific Acros 100340500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67914-60-7
Molekylformel C12H16N2O2
Molekylvikt (g/mol) 220.27
MDL-nummer MFCD00044905
InChI-nyckel AGVNLFCRZULMKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetyl-4-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-1-acetylpiperazin-4-yl phenol, 1-4-4-hydroxyphenyl piperazin-1-yl ethanone, n-acetyl-4-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-4-acetyl-1-piperazinyl phenol, piperazine, 1-acetyl-4-4-hydroxyphenyl, 4-4-acetylpiperazin-4-yl phenol, 1-4-4-hydroxyphenyl piperazin-1-yl ethan-1-one, 1-acetyl-4-4-hydroxylphenyl piperazine
PubChem CID 712441
IUPAC-namn 1-[4-(4-hydroxyphenyl)piperazin-1-yl]ethanone
LEDER CC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100
Smältpunkt 180.0°C to 185.0°C
Färg Beige or Pink to White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Solubility in water: 4.3g/L (20°C). Other solubilities: 26g/L methanol - 14g/L ethanol, 7g/L 2-propanol - 6g/L chloroform, 6g/L aceton - 140g/L dmf
Transmittans 70% min. (400nm, 1cm cell) (10% min. in N, N-dimethylformamide)
Formel vikt 220.27
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.