Läs mer
1-Acetyl-4-(4-hydroxyfenyl)piperazin, Mikromol™
Produktkod. 17922466
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17922466 25 mg
17982296 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17922466 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0145.050025
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1-Acetyl-4-(4-hydroxyfenyl)piperazin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
CAS 67914-60-7
Analyt- eller komponentnamn 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H16 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
InChI formel InChI=1S/C12H16N2O2/c1-10(15)13-6-8-14(9-7-13)11-2-4-12(16)5-3-11/h2-5,16H,6-9H2,1H3
LEDER CC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(O)cc2
IUPAC-namn 1-[4-(4-hydroxyfenyl)piperazin-1-yl]etanon
Molekylvikt (g/mol) 220.27
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 220.1212 g/mol