Läs mer
1-Acetyl-4-(4-hydroxyfenyl)piperazin, Mikromol™
Produktkod. 17982296
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17982296 100 mg
17922466 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17982296 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0145.05
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1-Acetyl-4-(4-hydroxyfenyl)piperazin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
CAS 67914-60-7
Analyt- eller komponentnamn 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H16 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
InChI formel InChI=1S/C12H16N2O2/c1-10(15)13-6-8-14(9-7-13)11-2-4-12(16)5-3-11/h2-5,16H,6-9H2,1H3
LEDER CC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(O)cc2
IUPAC-namn 1-[4-(4-hydroxyfenyl)piperazin-1-yl]etanon
Molekylvikt (g/mol) 220.27
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 220,1212 g/mol