Läs mer
1-Acetyl-4-(4-hydroxyfenyl)piperazin, TRC
Produktkod. 30137592
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137592 5 g
17983365 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137592 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1790455G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67914-60-7
Molekylformel C12 H16 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 220.27
Synonym 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
IUPAC-namn 1-[4-(4-hydroxyfenyl)piperazin-1-yl]etanon
LEDER CC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(O)cc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
Analyt- eller komponentnamn 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
Frakt skick Rumstemperatur
InChI formel InChI=1S/C12H16N2O2/c1-10(15)13-6-8-14(9-7-13)11-2-4-12(16)5-3-11/h2-5,16H,6-9H2,1H3
Lösningstyp Snyggt
Industry Type Farmaceutisk
Kvantitet 5 g
Formel vikt 220.1212