Learn More
1-Acetyl-4-benzoylpiperidine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-Acetyl-4-benzoylpiperidine |
| CAS | 25519-79-3 |
| Molekylformel | C14 H17 N O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17NO2/c1-11(16)15-9-7-13(8-10-15)14(17)12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13H,7-10H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1-(4-benzoylpiperidin-1-yl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.29 |
| Formel vikt | 231.1259 |