Läs mer
1-Acetyl-4-cyanopiperidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Acetyl-4-cyanopiperidine |
| CAS | 25503-91-7 |
| Molekylformel | C8 H12 N2 O |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2O/c1-7(11)10-4-2-8(6-9)3-5-10/h8H,2-5H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)N1CCC(CC1)C#N |
| IUPAC-namn | 1-acetylpiperidin-4-karbonitrin |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.19 |
| Formel vikt | 152.095 |