Läs mer
1-Acetyl-4-cyanopiperidin, TRC
Produktkod. 30315305
Change view
Kvantitet:
1 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30315305 2 g
30310748 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30315305 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1720902G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Acetyl-4-cyanopiperidine
CAS 25503-91-7
Molekylformel C8 H12 N2 O
Kvantitet 2 g
InChI formel InChI=1S/C8H12N2O/c1-7(11)10-4-2-8(6-9)3-5-10/h8H,2-5H2,1H3
LEDER CC(=O)N1CCC(CC1)C#N
IUPAC-namn 1-acetylpiperidin-4-karbonitrin
Molekylvikt (g/mol) 152.19
Formel vikt 152.095