Läs mer
1-Acetyl-4-methyl-2,5-dihydro-1H-pyrrol-2-one, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10324562
Change view
:
Amber Glass Bottle; 1g
Produktkod.
10324562 Amber Glass Bottle; 1g
1 options
Produktkod. 10324562 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB09313DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Acetyl-4-methyl-2, 5-dihydro-1H-pyrrol-2-one
CAS 34581-92-5
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Molekylformel C7H9NO2
MDL-nummer MFCD00173863
Kvantitet 1 g
Synonym 1-acetyl-4-methyl-2,5-dihydro-1h-pyrrol-2-one, 1-acetyl-4-methyl-5h-pyrrol-2-one, 1-acetyl-4-methyl-1h-pyrrol-2 5h-one, 2h-pyrrol-2-one,1-acetyl-1,5-dihydro-4-methyl
InChI-nyckel AINPDQRRTXHBAY-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(=O)N(C1)C(=O)C
IUPAC-namn 1-acetyl-3-methyl-2H-pyrrol-5-one
Molekylvikt (g/mol) 139.154
PubChem CID 2774997
Formel vikt 139
Procent renhet 97%