Läs mer
1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
Produktkod. 11499750
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499750 250 mg 250mg
11409760 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499750 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50985.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 139062-96-7 | C8H16N2O | 156.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 139062-96-7
Molekylformel C8H16N2O
Molekylvikt (g/mol) 156.23
MDL-nummer MFCD07367773
InChI-nyckel RSEPODZAQBVPOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetyl-4-methylamino piperidine, 1-acetyl-n-methylpiperidin-4-amine, 1-4-methylamino piperidin-1-yl ethan-1-one, 1-4-methylamino piperidin-1-yl ethanone, 4-n-methylamino-1-acetyl-piperidine, 4-piperidinamine, 1-acetyl-n-methyl-9ci, 4-n-methylamino-1-acetyl, acmc-209vt3, 1-acetyl-4-methylaminopiperidine
PubChem CID 19761265
LEDER CNC1CCN(CC1)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3259
IUPAC-namn 1-[4-(metylamino)piperidin-1-yl]etan-1-on
Formel vikt 156.23
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.