Läs mer
1-Acetyl-4-piperidinecarboxylic acid, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10602135 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10602135 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10602135 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 194630050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25503-90-6
Molekylformel C8H12NO3
Molekylvikt (g/mol) 170.19
MDL-nummer MFCD00023706
InChI-nyckel WFCLWJHOKCQYOQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-acetyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-acetylisonipecotic acid, 1-acetyl-4-piperidine carboxylic acid, 4-piperidinecarboxylic acid, 1-acetyl, n-acetyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-acetyl-piperidine-4-carboxylic acid, maybridge1_003128, 1-acetylpiperidine-4-carboxylic acid,, acetylisonipecotic acid, acmc-209gkl
PubChem CID 117255
LEDER CC(=O)N1CCC(CC1)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Acetyl-4-piperidinecarboxylic acid
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 180.0°C to 182.0°C
Färg White to Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, benzene and toluene
IUPAC-namn 1-acetylpiperidine-4-carboxylic acid
Formel vikt 171.19
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Acetyl-4-piperidinecarboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.