Läs mer
1-Acetyl-5-nitroindoline, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11439666
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11439666 50 g 50g
11419666 2.5 g 2.5g
11429666 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439666 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20212.18
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33632-27-8
Molekylformel C10H10N2O3
Molekylvikt (g/mol) 206.20
MDL-nummer MFCD00005811
InChI-nyckel OJKKTNFCWMBYMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetyl-5-nitroindoline, 1-5-nitroindolin-1-yl ethanone, 1h-indole, 1-acetyl-2,3-dihydro-5-nitro, indoline, 1-acetyl-5-nitro, ethanone, 1-2,3-dihydro-5-nitro-1h-indol-1-yl, 1-5-nitro-2,3-dihydroindol-1-yl ethanone, 1-5-nitro-2,3-dihydro-1h-indol-1-yl ethan-1-one, acmc-1ahhj, 5-nitro-n-acetylindoline, maybridge1_006268
PubChem CID 36566
LEDER CC(=O)N1CCC2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Acetyl-5-nitroindoline
Smältpunkt 175°C to 178°C
Kvantitet 50 g
IUPAC-namn 1-(5-nitro-2,3-dihydroindol-1-yl)ethanone
Formel vikt 206.2
Procent renhet 98%