Läs mer
1-(Acetyl-d3)adamantane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(Acetyl-d3)adamantane |
| CAS | 1280225-89-9 |
| Molekylformel | C12H15D3O |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O/c1-8(13)12-5-9-2-10(6-12)4-11(3-9)7-12/h9-11H,2-7H2,1H3/t9-,10+,11-,12?/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(=O)C12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2 |
| IUPAC-namn | 1-(1-adamantyl)-2,2,2-trideuterioethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.29 |
| Formel vikt | 181.1546 |