Läs mer
1-Acetylisonipecotoylklorid, TRC
Produktkod. 30320985
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30320985 1 g
1 options
Produktkod. 30320985 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1795501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Acetylisonipecotoyl Chloride
CAS 59084-16-1
Molekylformel C8 H12 Cl N O2
Kvantitet 1 g
Synonym 1-Acetyl-4-piperidinecarbonyl Chloride, 1-Acetyl-4-piperidylcarbonyl chloride, 1-Acetylisonipecotoyl chloride, 1-Acetylpiperidin-4-ylcarbonyl chloride, N-Acetylisonipecotoyl chloride
InChI formel InChI=1S/C8H12ClNO2/c1-6(11)10-4-2-7(3-5-10)8(9)12/h7H,2-5H2,1H3
LEDER CC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)Cl
IUPAC-namn 1-acetylpiperidin-4-karbonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 189.64
Formel vikt 189.0557