Läs mer
1-Acetyl Isonipecotoyl Chloride, TRC
Produktkod. 30315209
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30315209 250 mg
30319438 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30315209 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA179550250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Acetylisonipecotoyl Chloride
CAS 59084-16-1
Molekylformel C8 H12 Cl N O2
Kvantitet 250 mg
Synonym 1-Acetyl-4-piperidinecarbonyl Chloride, 1-Acetyl-4-piperidylcarbonyl chloride, 1-Acetylisonipecotoyl chloride, 1-Acetylpiperidin-4-ylcarbonyl chloride, N-Acetylisonipecotoyl chloride
InChI formel InChI=1S/C8H12ClNO2/c1-6(11)10-4-2-7(3-5-10)8(9)12/h7H,2-5H2,1H3
LEDER CC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)Cl
IUPAC-namn 1-acetylpiperidine-4-carbonyl chloride
Molekylvikt (g/mol) 189.64
Formel vikt 189.0557