Läs mer
1-Acetylisonipecotoylklorid, TRC
Produktkod. 30319438
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30319438 500 mg
30315209 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30319438 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA179550500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Acetylisonipecotoyl Chloride
CAS 59084-16-1
Molekylformel C8 H12 Cl N O2
Kvantitet 500 mg
Synonym 1-Acetyl-4-piperidinecarbonyl Chloride, 1-Acetyl-4-piperidylcarbonyl chloride, 1-Acetylisonipecotoyl chloride, 1-Acetylpiperidin-4-ylcarbonyl chloride, N-Acetylisonipecotoyl chloride
InChI formel InChI=1S/C8H12ClNO2/c1-6(11)10-4-2-7(3-5-10)8(9)12/h7H,2-5H2,1H3
LEDER CC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)Cl
IUPAC-namn 1-acetylpiperidin-4-karbonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 189.64
Formel vikt 189.0557