missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Acetyl-N-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-yl)-4,5-dihydro-1h-imidazol-2-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Acetyl-N-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-yl)-4,5-dihydro-1h-imidazol-2-amine |
| CAS | 67357-00-0 |
| Molekylformel | C15H19N3O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-(2-((5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-1-yl)amino)-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl)ethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19N3O/c1-11(19)18-10-9-16-15(18)17-14-8-4-6-12-5-2-3-7-13(12)14/h4,6,8H,2-3,5,7,9-10H2,1H3,(H,16,17) |
| LEDER | CC(=O)N1CCN=C1Nc2cccc3CCCCc23 |
| IUPAC-namn | 1-[2-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-ylamino)-4,5-dihydroimidazol-1-yl]ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.33 |
| Formel vikt | 257.1528 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?