Läs mer
1-acetyl-N,N-diethyl-Lysergamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ALD-52 |
| CAS | 3270-02-8 |
| Molekylformel | C23 H27 N O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1-Acetyllysergic Acid diethylamide, 1-Acetyl LSD |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27NO2/c1-4-24(5-2)23(26)16-10-9-15-11-17-13-20(14(3)25)18-7-6-8-19(22(17)18)21(15)12-16/h6-8,12-13,15-16,20H,4-5,9-11H2,1-3H3/t15?,16-,20?/m0/s1 |
| LEDER | CCN(CC)C(=O)[C@H]1CCC2CC3=CC(C(=O)C)c4cccc(C2=C1)c34 |
| IUPAC-namn | (9S)-4-acetyl-N,N-diethyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroacephenanthrylene-9-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 349.46 |
| Formel vikt | 349.2042 |