Läs mer
1 – Acetylcyklohexen, 97 %
Produktkod. 10508100 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10508100 25 g Glasflaska 25g
10396110 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10508100 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 102500250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 932-66-1 | C8H12O | 124,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 932-66-1
Molekylformel C8H12O
Molekylvikt (g/mol) 124.18
MDL-nummer MFCD00001547
InChI-nyckel LTYLUDGDHUEBGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetyl-1-cyclohexene, 1-acetylcyclohexene, 1-cyclohex-1-en-1-yl ethanone, 1-cyclohexen-1-yl ethanone, ethanone, 1-1-cyclohexen-1-yl, ketone, 1-cyclohexen-1-yl methyl, unii-7539u6wqbl, methyl 1-cyclohexenyl ketone, 1-cyclohexen-1-yl methyl ketone, 1-1-cyclohexenyl-ethanone
PubChem CID 13612
IUPAC-namn 1-(cyklohexen-1-yl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Acetylcyclohexene
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 73°C
Färg Gult
Densitet 0.9600g/mL, 0.96
Kokpunkt 201°C to 202°C
Flampunkt 65°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H9COCH3
Brytningsindex 1.4900 to 1.492
Kvantitet 25 g
Beilstein 07, 58
Formel vikt 124.18
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.