Läs mer
1-Acetylcyclopropanecarboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Acetylcyclopropanecarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 38806-09-6 |
| Molekylformel | C7H10O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Methyl 1-Acetylcyclopropanecarboxylate, Methyl 1-Acetylcyclopropylcarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O3/c1-5(8)7(3-4-7)6(9)10-2/h3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | O=C(OC)C1(C(C)=O)CC1 |
| IUPAC-namn | methyl 1-acetylcyclopropane-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.15 |
| Formel vikt | 142.06 |