Läs mer
1 - Acetylguanidin, 97 %
Produktkod. 10774375 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10774375 25 g Glasflaska 25g
10081364 1 g Glasflaska 1g
10245114 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10774375 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 397440250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 5699-40-1 | C3H7N3O | 101,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5699-40-1
Molekylformel C3H7N3O
Molekylvikt (g/mol) 101.11
MDL-nummer MFCD00075615
InChI-nyckel NGGXACLSAZXJGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-acetylguanidine, 1-acetylguanidine, n-carbamimidoylacetamide, n-aminoiminomethyl acetamide, monoacetyl guanidine, acetylguanidine, n-acetyl-guanidine, acetyl guanidine, n-diaminomethylidene acetamide, 1-acetylguanidne
PubChem CID 38263
IUPAC-namn N-(diaminometyliden)acetamid
LEDER CC(=O)N=C(N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Acetylguanidine
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 181,0 °C till 183,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 101.11
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Acetylguanidine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.