Läs mer
1-Acetylimidazole-13C2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Acetylimidazole-13C2 |
| CAS | 2197068-07-6 |
| Molekylformel | C313C2H6N2O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-(1H-Imidazol-1-yl)ethan-1-one-1,2-13C2 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2O/c1-5(8)7-3-2-6-4-7/h2-4H,1H3/i1+1,5+1 |
| LEDER | [13CH3][13C](=O)n1ccnc1 |
| IUPAC-namn | 1-imidazol-1-yl(1,2-^{13}C_{2})ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.1 |
| Formel vikt | 112.0547 |