Läs mer
1-acetylimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10367490 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10367490 25 g Glasflaska 25g
10683173 5 g Glasflaska 5g
10022210 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10367490 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 169500250
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2466-76-4 | Molekylformel: C5H6N2O | Molekylvikt: 110,12 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Acros Organics . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2466-76-4
Molekylformel C5H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 110.12
MDL-nummer MFCD00005287
InChI-nyckel VIHYIVKEECZGOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetylimidazole, n-acetylimidazole, 1-1h-imidazol-1-yl ethanone, 1h-imidazole, 1-acetyl, acetylimidazole, 1-acetyl-1h-imidazole, imidazole, 1-acetyl, 3-acetylimidazole, unii-zmp8x1y11g, ccris 6534
PubChem CID 17174
ChEBI CHEBI:16984
IUPAC-namn 1-imidazol-1-yletanon
LEDER CC(=O)N1C=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Acetylimidazole
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 93 °C till 96 °C
Färg Beige till vit eller brun
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: lösliga i etanol, eter, kloroform, THF
Formel vikt 110.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Fästande kristaller eller kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.