Läs mer
1-Acetylimidazol, TRC
Produktkod. 30322931
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30322931 2.5 g
1 options
Produktkod. 30322931 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1791902.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Acetylimidazole
CAS 2466-76-4
Molekylformel C5H6N2O
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C5H6N2O/c1-5(8)7-3-2-6-4-7/h2-4H,1H3
LEDER CC(=O)N1C=CN=C1
IUPAC-namn 1-imidazol-1-yletanon
Molekylvikt (g/mol) 110.11
Formel vikt 110.048