Läs mer
1-Acetylimidazolidin-2-one, Mikromol™
Beskrivning
1-Acetylimidazolidin-2-one
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Acetylimidazolidin-2-one |
| CAS | 5391-39-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-Acetylimidazolidin-2-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C5 H8 N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Clonidine Hydrochloride Imp. A (EP), Clonidine Imp. A (EP), 1-Acetylimidazolidin-2-one, Clonidine Hydrochloride Impurity A, Clonidine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O2/c1-4(8)7-3-2-6-5(7)9/h2-3H2,1H3,(H,6,9) |
| LEDER | CC(=O)N1CCNC1=O |
| IUPAC-namn | 1-acetylimidazolidin-2-one |
| Visa mer |