missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Acetylimidazolidine-2-thione, Mikromol™
Beskrivning
1-Acetylimidazolidine-2-thione
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Acetylimidazolidine-2-thione |
| CAS | 5391-52-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-Acetylimidazolidine-2-thione |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C5 H8 N2 O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1-Acetylimidazolidine-2-thione, Tizanidine Related Compound C |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2OS/c1-4(8)7-3-2-6-5(7)9/h2-3H2,1H3,(H,6,9) |
| LEDER | CC(=O)N1CCNC1=S |
| IUPAC-namn | 1-(2-sulfanylideneimidazolidin-1-yl)ethanone |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?