Läs mer
1-Acetylimidazolidinethione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Acetylimidazolidine-2-thione |
| CAS | 5391-52-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C5 H8 N2 O S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1-Acetylimidazolidine-2-thione |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2OS/c1-4(8)7-3-2-6-5(7)9/h2-3H2,1H3,(H,6,9) |
| LEDER | CC(=O)N1CCNC1=S |
| IUPAC-namn | 1-(2-sulfanylideneimidazolidin-1-yl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.19 |
| Visa mer |