Läs mer
1-Acetylindole-3-carboxaldehyde, 98%
Produktkod. 11437094
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11437094 1 g 1g
11447094 5 g 5g
11457094 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11437094 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21527.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 22948-94-3 | C11H9NO2 | 187.198 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22948-94-3
Molekylformel C11H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 187.198
MDL-nummer MFCD00039691
InChI-nyckel LCJLFGSKHBDOAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetyl-1h-indole-3-carbaldehyde, n-acetylindole-3-carboxaldehyde, 1-acetylindole-3-carboxaldehyde, 1-acetyl-3-indolecarboxaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 1-acetyl, 1-acetyl-3-formylindole, zlchem 389, pubchem7227, n-acetylindole-3-aldehyde, acmc-1crl1
PubChem CID 89915
IUPAC-namn 1-acetylindol-3-karbaldehyd
LEDER CC(=O)N1C=C(C2=CC=CC=C21)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Acetylindole-3-carboxaldehyde
Smältpunkt 160°C to 164°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 187.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.