Läs mer
1-Acetylindoline-5-sulfonyl chloride, 97%
Produktkod. 15466947
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15466947 1 g 1g
15476947 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15466947 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34044.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 52206-05-0 | C10H10ClNO3S | 259.70 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52206-05-0
Molekylformel C10H10ClNO3S
Molekylvikt (g/mol) 259.70
MDL-nummer MFCD07368558
InChI-nyckel QNFXLCHANYHGIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetyl-2,3-dihydro-1h-indole-5-sulfonyl chloride, 1-acetylindoline-5-sulfonyl chloride, 1-acetyl-5-indolinesulfonoyl chloride, 1h-indole-5-sulfonyl chloride, 1-acetyl-2,3-dihydro, 1-acetyl-5-indolinesulfonyl chloride, n-acetylindoline-5-sulphonyl chloride, 1-acetyl-5-chlorosulfonyl indoline, 1-acetylindoline-5-sulfonylchloride, pubchem5449, acetylindolinesulfonoylchloride
PubChem CID 14024596
IUPAC-namn 1-acetyl-2,3-dihydroindol-5-sulfonylklorid
LEDER CC(=O)N1CCC2=C1C=CC(=C2)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Acetylindoline-5-sulfonyl chloride
Smältpunkt 172°C to 174°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 259.71
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.