Läs mer
1-Acetylisonipikekotsyra, TRC
Produktkod. 30326835
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30326835 5 g
1 options
Produktkod. 30326835 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1795405G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Acetylisonipecotic Acid
CAS 25503-90-6
Molekylformel C8 H13 N O3
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H13NO3/c1-6(10)9-4-2-7(3-5-9)8(11)12/h7H,2-5H2,1H3,(H,11,12)
LEDER CC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)O
IUPAC-namn 1-acetylpiperidin-4-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 171.19
Formel vikt 171.0895