Läs mer
1-Acetylisonipikekotsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Acetylisonipecotic Acid |
| CAS | 25503-90-6 |
| Molekylformel | C8 H13 N O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO3/c1-6(10)9-4-2-7(3-5-9)8(11)12/h7H,2-5H2,1H3,(H,11,12) |
| LEDER | CC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 1-acetylpiperidin-4-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.19 |
| Formel vikt | 171.0895 |