Läs mer
1-Acetylnaftalen, 97+%
Description
De används som ingredienser i dofter. Deras derivat används som anti-tuberkulära medel. Slutapplikationerna inkluderar tvål, tvättmedel, skönhetsvårdsprodukter, hushållsprodukter. Det används främst som mellanprodukt vid tillverkning av farmaceutiska och agrokemiska produkter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
De används som ingredienser i doftämnen. Deras derivat används som anti-tuberkulära medel. Slutapplikationerna inkluderar tvål, tvättmedel, skönhetsvårdsprodukter, hushållsprodukter. Det används främst som mellanprodukt vid tillverkning av farmaceutiska och agrokemiska produkter.
Löslighet
Ej blandbar eller svår att blanda i vatten. Löslig i etylalkohol. Olösligt i paraffinolja.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-Acetylnaphthalene |
| Smältpunkt | 9°C to 11°C |
| Densitet | 1.12 |
| Kokpunkt | 302°C |
| Flampunkt | >110°C (230°F) |
| Brytningsindex | 1.628 |
| Kvantitet | 50 g |
| Beilstein | 1100618 |
| Löslighetsinformation | Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in ethyl alcohol. Insoluble in paraffin oil. |
| Formel vikt | 170.21 |
| Show More |
Safety and Handling
- 1-Acetylnaphthalene
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Acetonaphthone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.