Läs mer
1-Acetylnaftalen, 97+%
Produktkod. 11499733
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499733 250 g 250g
11489733 50 g 50g
11479733 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499733 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12918.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 941-98-0 | C12H10O | 170,211 g/mol
De används som ingredienser i dofter. Deras derivat används som anti-tuberkulära medel. Slutapplikationerna inkluderar tvål, tvättmedel, skönhetsvårdsprodukter, hushållsprodukter. Det används främst som mellanprodukt vid tillverkning av farmaceutiska och agrokemiska produkter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
De används som ingredienser i doftämnen. Deras derivat används som anti-tuberkulära medel. Slutapplikationerna inkluderar tvål, tvättmedel, skönhetsvårdsprodukter, hushållsprodukter. Det används främst som mellanprodukt vid tillverkning av farmaceutiska och agrokemiska produkter.
Löslighet
Ej blandbar eller svår att blanda i vatten. Löslig i etylalkohol. Olösligt i paraffinolja.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 941-98-0
Molekylformel C12H10O
Molekylvikt (g/mol) 170.211
MDL-nummer MFCD00004013
InChI-nyckel QQLIGMASAVJVON-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1'-acetonaphthone, 1-acetonaphthone, 1-acetylnaphthalene, methyl 1-naphthyl ketone, 1-acetonaphthalene, 1-1-naphthalenyl ethanone, ethanone, 1-1-naphthalenyl, 1-naphthalen-1-yl ethanone, 1-naphthyl methyl ketone, alpha-acetonaphthone
PubChem CID 13663
IUPAC-namn 1-naftalen-1-yletanon
LEDER CC(=O)C1=CC=CC2=CC=CC=C21
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Acetylnaphthalene
Smältpunkt 9 °C till 11 °C
Densitet 1.12
Kokpunkt 302 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.628
Kvantitet 250 g
Beilstein 1100618
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten. Löslig i etylalkohol. Olöslig i paraffinolja.
Formel vikt 170.21
Procent renhet ≥97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.