Läs mer
1-Acetylnaftalen, TRC
Produktkod. 30314187
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30314187 250 g
1 options
Produktkod. 30314187 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA186940250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Acetylnaphthalene
CAS 941-98-0
Molekylformel C12H10O
Kvantitet 250 g
Synonym 1'-Acetonaphthone, 1-(1-Naphthalenyl)ethanone, 1-(1-Naphthyl)ethanone, 1-(Naphthalen-4-yl)ethanone, 1-Acetonaphthalene, 1-Acetonaphthone, 1-Naphthyl Methyl Ketone, Methyl 1-Naphthyl Ketone, Methyl alpha-Naphthyl Ketone, NSC 7659, alpha-Acetonaphthone, alpha-Acetylnaphthalene, alpha-Naphthyl Methyl Ketone
InChI formel InChI=1S/C12H10O/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-8H,1H3
LEDER CC(=O)c1cccc2ccccc12
IUPAC-namn 1-nafthalen-1-yletanon
Molekylvikt (g/mol) 170.21
Formel vikt 170.0732