Läs mer
1-Acetylpiperazine, 98%
Produktkod. 11315299
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11315299 5 g 5g
11325299 25 g 25g
15453207 50 g 50g
11335299 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11315299 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20200.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13889-98-0 | C6H12N2O | 128.175 g/mol
1-acetylpiperazin kan användas vid syntesen av serier av 7-alkoxylsubstituerade indolizinokinolin-5,12-dionderivat och 2-substituerade-N-(naft-1-ylmetyl)-pyrimidin-4-aminer och 2-substituerade-N-benshydrylpyrimidin-4-aminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1-acetylpiperazin kan användas i syntesen av serier av 7-alkoxylsubstituerade
indolizinokinolin-5,12-dionderivat och 2-substituerade-N-(naft-1-ylmetyl)-pyrimidin-4-aminer och 2-substituerade-N-benshydrylpyrimidin-4.
Löslighet Lösligt i
vatten 210 g/L (20 °C).
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13889-98-0
MDL-nummer MFCD00058676
Synonym 1-acetylpiperazine, n-acetylpiperazine, 1-piperazin-1-yl ethanone, 1-piperazin-1-yl ethan-1-one, n-acetyl piperazine, acetylpiperazine, 1-acetyl piperazine, piperazine, 1-acetyl, 1-piperazin-1-yl-ethanone, 1-piperazin-1-yl ethanon
PubChem CID 83795
IUPAC-namn 1-piperazin-1-yletanon
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Acetylpiperazine
Smältpunkt 30°C to 34°C
Kokpunkt 127°C to 130°C (8 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Molekylformel C6H12N2O
Kvantitet 5 g
Beilstein 112220
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water 210g/L (20°C).
InChI-nyckel PKDPUENCROCRCH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)N1CCNCC1
Molekylvikt (g/mol) 128.175
Formel vikt 128.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.