Läs mer
1 - Acetylpiperazin, 98 %
Produktkod. 15453207
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15453207 50 g 50g
11315299 5 g 5g
11325299 25 g 25g
11335299 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15453207 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20200.18
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 13889-98-0 | C6H12N2O | 128,175 g/mol
1-acetylpiperazin kan användas vid syntesen av serier av 7-alkoxylsubstituerade indolizinokinolin-5,12-dionderivat och 2-substituerade-N-(naft-1-ylmetyl)-pyrimidin-4-aminer och 2-substituerade-N-benshydrylpyrimidin-4-aminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1-acetylpiperazin kan användas i syntesen av serier av 7-alkoxylsubstituerade
indolizinokinolin-5,12-dionderivat och 2-substituerade-N-(naft-1-ylmetyl)-pyrimidin-4-aminer och 2-substituerade-N-benshydrylpyrimidin-4.
Löslighet Lösligt i
vatten 210 g/L (20 °C).
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13889-98-0
MDL-nummer MFCD00058676
Synonym 1-acetylpiperazine, n-acetylpiperazine, 1-piperazin-1-yl ethanone, 1-piperazin-1-yl ethan-1-one, n-acetyl piperazine, acetylpiperazine, 1-acetyl piperazine, piperazine, 1-acetyl, 1-piperazin-1-yl-ethanone, 1-piperazin-1-yl ethanon
PubChem CID 83795
IUPAC-namn 1-piperazin-1-yletanon
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 1-Acetylpiperazine
Smältpunkt 30 °C till 34 °C
Kokpunkt 127 °C till 130 °C (8 mmHg)
Flampunkt >110 °C
Molekylformel C6H13N2O
Kvantitet 50 g
Beilstein 112220
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vattenlösning, 210 g/L (20 °C).
InChI-nyckel PKDPUENCROCRCH-UHFFFAOYSA-O
LEDER CC(=O)N1CC[NH2+]CC1
Molekylvikt (g/mol) 129.18
Formel vikt 128.18
Procent renhet 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.