Läs mer
1-Acetylpiperazine, 98%
Produktkod. 15443207
Change view
Kvantitet:
10 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15443207 10 g 10g
15463207 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15443207 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20200.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 13889-98-0 | C6H12N2O | 128.175 g/mol
1-acetylpiperazin kan användas vid syntesen av serier av 7-alkoxylsubstituerade indolizinokinolin-5,12-dionderivat och 2-substituerade-N-(naft-1-ylmetyl)-pyrimidin-4-aminer och 2-substituerade-N-benshydrylpyrimidin-4-aminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1-acetylpiperazin kan användas i syntesen av serier av 7-alkoxylsubstituerade
indolizinokinolin-5,12-dionderivat och 2-substituerade-N-(naft-1-ylmetyl)-pyrimidin-4-aminer och 2-substituerade-N-benshydrylpyrimidin-4.
Löslighet Lösligt i
vatten 210 g/L (20 °C).
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13889-98-0
Molekylformel C6H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 128.175
MDL-nummer MFCD00058676
InChI-nyckel PKDPUENCROCRCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetylpiperazine, n-acetylpiperazine, 1-piperazin-1-yl ethanone, 1-piperazin-1-yl ethan-1-one, n-acetyl piperazine
PubChem CID 83795
IUPAC-namn 1-piperazin-1-yletanon
LEDER CC(=O)N1CCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Acetylpiperazine
Smältpunkt 30°C to 34°C
Kokpunkt 127°C to 130°C (8 mmHg)
Flampunkt >110°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 112220
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble aq. soln. 210 g/L (20°C).
Formel vikt 128.18
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.