Läs mer
1 - Acetylpiperazin, 98 %
Produktkod. 15463207
Change view
Kvantitet:
10 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15463207 250 g 250g
15443207 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15463207 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20200.30
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 13889-98-0 | C6H12N2O | 128,175 g/mol
1-acetylpiperazin kan användas vid syntesen av serier av 7-alkoxylsubstituerade indolizinokinolin-5,12-dionderivat och 2-substituerade-N-(naft-1-ylmetyl)-pyrimidin-4-aminer och 2-substituerade-N-benshydrylpyrimidin-4-aminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1-acetylpiperazin kan användas i syntesen av serier av 7-alkoxylsubstituerade
indolizinokinolin-5,12-dionderivat och 2-substituerade-N-(naft-1-ylmetyl)-pyrimidin-4-aminer och 2-substituerade-N-benshydrylpyrimidin-4.
Löslighet Lösligt i
vatten 210 g/L (20 °C).
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13889-98-0
Molekylformel C6H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 128.175
MDL-nummer MFCD00058676
InChI-nyckel PKDPUENCROCRCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetylpiperazine, n-acetylpiperazine, 1-piperazin-1-yl ethanone, 1-piperazin-1-yl ethan-1-one, n-acetyl piperazine
PubChem CID 83795
IUPAC-namn 1-piperazin-1-yletanon
LEDER CC(=O)N1CCNCC1
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Acetylpiperazine
Smältpunkt 30 °C till 34 °C
Kokpunkt 127 °C till 130 °C (8 mmHg)
Flampunkt >110 °C
Kvantitet 250 g
Beilstein 112220
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vattenlösning, 210 g/L (20 °C).
Formel vikt 128.18
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.