Läs mer
1-Acetylpiperazin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Acetylpiperazine |
| CAS | 13889-98-0 |
| Molekylformel | C6 H12 N2 O |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 4-Acetylpiperazine, 1-(Piperazinyl)ethanone, 1-(Piperazine-1-yl)ethan-1-one, 1-(Piperazin-1-yl)ethanone, 1-(1-Piperazinyl)ethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N2O/c1-6(9)8-4-2-7-3-5-8/h7H,2-5H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)N1CCNCC1 |
| IUPAC-namn | 1-piperazin-1-yletanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.172 |
| Formel vikt | 128.095 |