Läs mer
1-Acetylpiperazin, TRC
Produktkod. 30319123
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30319123 25 g
1 options
Produktkod. 30319123 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA18724525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Acetylpiperazine
CAS 13889-98-0
Molekylformel C6 H12 N2 O
Kvantitet 25 g
Synonym 4-Acetylpiperazine, 1-(Piperazinyl)ethanone, 1-(Piperazine-1-yl)ethan-1-one, 1-(Piperazin-1-yl)ethanone, 1-(1-Piperazinyl)ethanone
InChI formel InChI=1S/C6H12N2O/c1-6(9)8-4-2-7-3-5-8/h7H,2-5H2,1H3
LEDER CC(=O)N1CCNCC1
IUPAC-namn 1-piperazin-1-yletanon
Molekylvikt (g/mol) 128.172
Formel vikt 128.095